Få mere at vide
(7RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one, Mikromol™
Beskrivelse
(7RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (7RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one |
| CAS | 43200-81-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (7RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H7 Cl N4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (7RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one, Zopiclone Imp. B (EP), Zopiclone Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClN4O2/c12-6-1-2-7(15-5-6)16-10(17)8-9(11(16)18)14-4-3-13-8/h1-5,10,17H |
| SMIL | OC1N(C(=O)c2nccnc12)c3ccc(Cl)cn3 |
| IUPAC navn | 6-(5-chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one |
| Vis mere |