Få mere at vide
(7R,11R,E)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-en-1-ol, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (7R,11R,E)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-en-1-ol |
| CAS | 150-86-7 |
| Molekylær formel | C20H40O |
| MDL nummer | MFCD00151280 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC/C(C)=C/CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.53 |
| Procent renhed | 95% |