Få mere at vide
7H-Purin-6-amin sulfat (Adeninsulfat), Mikromol
Artikelnummer. 30462519
Skift visning
Mængde:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462519 4 x 25 mg
30051264 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30462519 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0784.0100254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
7H-Purin-6-amin sulfat (Adeninsulfat), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenine Sulphate
CAS 321-30-2
Analyt- eller komponentnavne Adenine Sulphate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 2[C5 H5 N5] . S O4 H2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Adenosine Imp. A (EP), 7H-Purin-6-amine Sulphate, Adenosine Imp. A (EP) as Sulphate, Adenine Sulphate, Adenosine Impurity A as Sulphate
InChI formel InChI=1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn 9H-purin-6-amin; Svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 368.33
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 368,0764 g/mol