Få mere at vide
7H-Dodecafluoroheptanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7H-Perfluoroheptanoic acid |
| CAS | 1546-95-8 |
| Molekylær formel | C7 H2 F12 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptanoic acid, 7H-Dodecafluoroheptanoic acid, 7H-Perfluoroheptanoic acid, Dodecafluroheptylic acid, ω-Hydroperfluoroenanthic acid, ω-Hydroperfluoroheptanoic acid, ω-Monohydroperfluoroheptanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2F12O2/c8-1(9)3(10,11)5(14,15)7(18,19)6(16,17)4(12,13)2(20)21/h1H,(H,20,21) |
| SMIL | OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.07 |
| Formel vægt | 345.9863 |