Få mere at vide
7H-Dibenzo[c,g]carbazole, TRC
Artikelnummer. 30133590
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133590 100 mg
30005355 5 mg
30010820 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133590 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD416950100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 194-59-2
Molekylær formel C20 H13 N
Molekylvægt (g/mol) 267.32
Synonym 7H-Dibenzo[c,g]carbazole, 3,4:5,6-Dibenzocarbazole, 7-Aza-7H-dibenzo[c,g]fluorene, NSC 87519
SMIL c1ccc2c(c1)ccc3[nH]c4ccc5ccccc5c4c23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7H-Dibenzo[c,g]carbazole
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H13N/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17-19(15)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)21-17/h1-12,21H
Formel vægt 267.1048