Få mere at vide
7H-dibenzo(c,g)carbazol, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15206136 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15206136 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 15206136 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S1197
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
7H-dibenzo(c,g)carbazol194-59-21000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7H-Dibenzo(c,g)carbazole
Emballage 2 ml ravfarvet præpareret glasampule
CAS 194-59-2, 75-09-2
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C20H13N
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle STJXCDGCXVZHDU-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=C(N3)C=CC5=CC=CC=C54
Opløsningsmiddel eller Matrix Methylene Chloride
Molekylvægt (g/mol) 267.331
PubChem CID 9134
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:82312
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug