Få mere at vide
7H-Benzo[c]fluorene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7H-Benzo(c)fluorene |
| CAS | 205-12-9 |
| Molekylær formel | C17 H12 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Benzo[c]fluorene, 11H-Benzo[c]fluorene |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12/c1-3-7-15-12(5-1)9-10-14-11-13-6-2-4-8-16(13)17(14)15/h1-10H,11H2 |
| SMIL | C1c2ccccc2c3c1ccc4ccccc34 |
| IUPAC navn | 7H-benzo[c]fluorene |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.28 |
| Formel vægt | 216.0939 |