Få mere at vide
(7E,9Z)-7,9-Dodecadien-1-ol, 1-Acetate (~80%), TRC
Artikelnummer. 30388216
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30388216 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30388216 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD494760100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (7E,9Z)-7,9-Dodecadien-1-ol 1-Acetate
CAS 54364-62-4
Molekylær formel C14 H24 O2
Mængde 100 mg
Synonym (Z,E)-7,9-Dodecadien-1-ol, Acetate, (7E,9Z)-1-Acetoxydodecadiene, (7E,9Z)-7,9-Dodecadien-1-yl Acetate, (E,Z)-7,9-Dodecadienyl Acetate, (Z,E)-7,9-Dodecadienyl Acetate, 7E,9Z-Dodecadienyl Acetate, Eudemone, Lobewit, trans-7,cis-9-Dodecadienyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C14H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-14(2)15/h4-7H,3,8-13H2,1-2H3/b5-4-,7-6+
SMIL CC\C=C/C=C/CCCCCCOC(=O)C
IUPAC navn [(7E,9Z)-dodeca-7,9-dienyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 224.34
Formel vægt 224.1776