Få mere at vide
(7E,9Z)-7,9-Dodecadien-1-ol, 1-Acetate (~80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (7E,9Z)-7,9-Dodecadien-1-ol 1-Acetate |
| CAS | 54364-62-4 |
| Molekylær formel | C14 H24 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (Z,E)-7,9-Dodecadien-1-ol, Acetate, (7E,9Z)-1-Acetoxydodecadiene, (7E,9Z)-7,9-Dodecadien-1-yl Acetate, (E,Z)-7,9-Dodecadienyl Acetate, (Z,E)-7,9-Dodecadienyl Acetate, 7E,9Z-Dodecadienyl Acetate, Eudemone, Lobewit, trans-7,cis-9-Dodecadienyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-14(2)15/h4-7H,3,8-13H2,1-2H3/b5-4-,7-6+ |
| SMIL | CC\C=C/C=C/CCCCCCOC(=O)C |
| IUPAC navn | [(7E,9Z)-dodeca-7,9-dienyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.34 |
| Formel vægt | 224.1776 |