missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7Beta-[(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(1-carboxy-1-methylethoxyimino)acetamido]-3-acetoxymethyl-3-cephem-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7beta-[(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(1-carboxy-1-methylethoxyimino)acetamido]-3-acetoxymethyl-3-cephem-4-carboxylic Acid |
| CAS | 73443-60-4 |
| Molekylær formel | C19H21N5O9S2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | [6R-[6alpha,7beta(Z)]]-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N5O9S2/c1-7(25)32-4-8-5-34-15-11(14(27)24(15)12(8)16(28)29)22-13(26)10(9-6-35-18(20)21-9)23-33-19(2,3)17(30)31/h6,11,15H,4-5H2,1-3H3,(H2,20,21)(H,22,26)(H,28,29)(H,30,31)/b23-10-/t11-,15-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(=O)O)\c3csc(N)n3)C2=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(2-carboxypropan-2-yloxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 527.53 |
| Formel vægt | 527.0781 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?