missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7Beta-[(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(1-carboxy-1-methylethoxyimino)acetamido]-3-acetoxymethyl-3-cephem-4-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30310863
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30310863 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30310863 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6303505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7beta-[(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(1-carboxy-1-methylethoxyimino)acetamido]-3-acetoxymethyl-3-cephem-4-carboxylic Acid tert-Butyl Ester
CAS 98382-95-7
Molekylær formel C23H29N5O9S2
Mængde 5 mg
Synonym [6R-[6alpha,7beta(Z)]]-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid tert-Butyl Ester
InChI formel InChI=1S/C23H29N5O9S2/c1-10(29)35-7-11-8-38-18-14(17(31)28(18)15(11)19(32)33)26-16(30)13(12-9-39-21(24)25-12)27-37-23(5,6)20(34)36-22(2,3)4/h9,14,18H,7-8H2,1-6H3,(H2,24,25)(H,26,30)(H,32,33)/b27-13-/t14-,18-/m1/s1
SMIL CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(=O)OC(C)(C)C)\c3csc(N)n3)C2=O)C(=O)O
IUPAC navn (6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[2-methyl-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-1-oxopropan-2-yl]oxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 583.63
Formel vægt 583.1407
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.