missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7Beta-Spironolactone, TRC

Artikelnummer. 30418646
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418646 10 mg
30411736 25 mg
30409511 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418646 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68301010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 33784-05-3
Molekylær formel C24 H32 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 416.57
Synonym Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 7-(acetylthio)-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (7β,17α)-, 17α-Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-7β-mercapto-3-oxo-, γ-lactone, acetate (8CI), 3'-(3-Oxo-7β-acetylthio-17β-hydroxyandrost-4-en-17α-yl)-propionic acid lactone, 7β-(Acetylthio)-17α-hydroxy-3-oxopregn-4-ene-21-carboxylic acid γ-lactone, SC 11940
IUPAC navn S-[(7S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-yl] ethanethioate
SMIL CC(=O)S[C@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-beta-Spironolactone
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19-,21+,22-,23-,24+/m0/s1
Formel vægt 416.2021
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.