Learn More
7Beta-Spironolactone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 7-beta-Spironolactone |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19-,21+,22-,23-,24+/m0/s1 |
| Formel vægt | 416.2021 |