Få mere at vide
7beta-Hydroxylathyrol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489228
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16489228 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16489228 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1484
MedChemExpress 7beta-Hydroxylathyrol is a natural product.
7beta-Hydroxylathyrol is a natural product.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7beta-Hydroxylathyrol
CAS 34208-98-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H30O5
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (47.57 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@H]1C[C@@](C(/C(C)=C\[C@@H](C2(C)C)[C@@H]2C[C@@H](O)C([C@@H]3O)=C)=O)(O)[C@]3([H])[C@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 350.45
Formel vægt 350.45
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid