Få mere at vide
7beta-Hydroxy-5beta-cholanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7beta-Hydroxy-5beta-cholanoic Acid |
| CAS | 10601-78-2 |
| Molekylær formel | C24 H40 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 7beta-Hydroxy-5beta-cholan-24-oic Acid, 7beta-Hydroxy-5beta-cholanic Acid, 7beta-Hydroxy-5beta-cholanic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O3/c1-15(7-10-21(26)27)17-8-9-18-22-19(11-13-24(17,18)3)23(2)12-5-4-6-16(23)14-20(22)25/h15-20,22,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15?,16-,17-,18?,19+,20+,22?,23+,24+/m1/s1 |
| SMIL | CC(CCC(=O)O)[C@H]1CCC2C3[C@@H](O)C[C@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@@]12C |
| IUPAC navn | 4-[(5R,7S,9S,10S,13S,17R)-7-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.573 |
| Formel vægt | 376.298 |