Få mere at vide
7Beta-Eplerenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7beta-Eplerenone |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O6/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(27)28-3)19-16-5-8-23(9-6-18(26)30-23)22(16,2)12-17-24(19,21)29-17/h10,15-17,19H,4-9,11-12H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 414.2042 |