Få mere at vide
7beta-(Chloromethyl)-3-oxo-15alpha,16alpha-dihydro-3'H-cyclopropa[15,16]-17alpha-pregn-4-ene-21,17-carbolactone (3'-Chloro-3',6-secodrospirenone), Mikromol™
Artikelnummer. 30050968
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050968 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050968 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1203.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7beta-(Chloromethyl)-3-oxo-15alpha,16alpha-dihydro-3'H-cyclopropa[15,16]-17alpha-pregn-4-ene-21,17-carbolactone (3'-Chloro-3',6-secodrospirenone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Chloromethyl Drospirenone
CAS 932388-90-4
Analyt- eller komponentnavne 7-Chloromethyl Drospirenone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H31 Cl O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (7β,15α,16α,17α)-7-(Chloromethyl)-15,16-dihydro-17-hydroxy-3-oxo-3'H-cyclopropa[15,16]pregna-4,15-diene-21-carboxylic acid γ-lactone, 3′-Chloro-3′,6-secodrospirenone, Drospirenone Imp. G (EP), 3'H-Cyclopropa[15,16]pregna-4,15-diene-21-carboxylic acid, 7-(chloromethyl)-15,16-dihydro-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (7β,15α,16α,17α)-
InChI formel InChI=1S/C24H31ClO3/c1-22-6-3-15(26)10-14(22)9-13(12-25)20-17(22)4-7-23(2)21(20)16-11-18(16)24(23)8-5-19(27)28-24/h10,13,16-18,20-21H,3-9,11-12H2,1-2H3/t13-,16-,17+,18+,20-,21+,22+,23+,24+/m1/s1
SMIL C[C@]12CCC(=O)C=C1C[C@H](CCl)[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3[C@@H]5C[C@@H]5[C@@]46CCC(=O)O6
Molekylvægt (g/mol) 402.95
Mængde 25 mg
Formel vægt 402.1962 g/mol