missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(7Beta,17Beta)-3-Methoxy-7-methyl-estra-1,3,5(10)-trien-17-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (7beta,17beta)-3-Methoxy-7-methyl-estra-1,3,5(10)-trien-17-ol |
| CAS | 153063-86-6 |
| Molekylær formel | C20H28O2 |
| Mængde | 20 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-12-10-13-11-14(22-3)4-5-15(13)16-8-9-20(2)17(19(12)16)6-7-18(20)21/h4-5,11-12,16-19,21H,6-10H2,1-3H3/t12-,16+,17-,18-,19+,20-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3[C@@H](C)Cc2c1 |
| IUPAC navn | (7S,8R,9S,13S,14S,17S)-3-methoxy-7,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.44 |
| Formel vægt | 300.2089 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?