Få mere at vide
(7Beta,17Beta)-3-Methoxy-7-methyl-estra-1,3,5(10)-trien-17-ol, TRC
Artikelnummer. 30467518
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
30467518 2 mg
1 options
Artikelnummer. 30467518 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2642902MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (7beta,17beta)-3-Methoxy-7-methyl-estra-1,3,5(10)-trien-17-ol
CAS 153063-86-6
Molekylær formel C20H28O2
Mængde 2 mg
InChI formel InChI=1S/C20H28O2/c1-12-10-13-11-14(22-3)4-5-15(13)16-8-9-20(2)17(19(12)16)6-7-18(20)21/h4-5,11-12,16-19,21H,6-10H2,1-3H3/t12-,16+,17-,18-,19+,20-/m0/s1
SMIL COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3[C@@H](C)Cc2c1
IUPAC navn (7S,8R,9S,13S,14S,17S)-3-methoxy-7,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ol
Molekylvægt (g/mol) 300.44
Formel vægt 300.2089