missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7alpha-Hydroxy Dehydro Epiandrosterone, TRC

Artikelnummer. 30405580
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405580 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405580 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH82520510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7a-Hydroxy DHEA
CAS 53-00-9
Molekylær formel C19 H28 O3
Mængde 10 mg
Synonym Androst-5-en-17-one, 3,7-dihydroxy-, (3β,7α)-, Androst-5-en-17-one, 3β,7α-dihydroxy- (7CI,8CI), (3β,7α)-3,7-Dihydroxyandrost-5-en-17-one, (-)-7α-Hydroxydehydroepiandrosterone, 3β,7α-Dihydroxy-5-androsten-17-one, 3β,7α-Dihydroxy-5-androstene-17-one, 7-α-OH-DHEA, 7α-Hydroxy-DHEA, 7α-Hydroxydehydroepiandrosterone, 7α-Hydroxydehydroisoandrosterone
InChI formel InChI=1S/C19H28O3/c1-18-7-5-12(20)9-11(18)10-15(21)17-13-3-4-16(22)19(13,2)8-6-14(17)18/h10,12-15,17,20-21H,3-9H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15+,17-,18-,19-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@H](O)C=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC navn (3S,7S,8R,9S,10R,13S,14S)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molekylvægt (g/mol) 304.42
Formel vægt 304.2038
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.