Få mere at vide
7Alpha-Hydroxy-4-cholesten-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7a-Hydroxy-4-cholesten-3-one |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h15,17-18,21-25,29H,6-14,16H2,1-5H3/t18-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vægt | 400.3341 |
| Procent renhed | >95% |