missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7alpha-Carboxy-9,11alpha-epoxy-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, Mikromol
Beskrivelse
7alpha-Carboxy-9,11alpha-epoxy-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eplerenone 7-Carboxylic Acid |
| CAS | 209253-82-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Eplerenone 7-Carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23H28O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 9,11-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic Acid gamma-Lactone, Eplerenone EP Impurity D |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C[C@]12C[C@H]3O[C@@]34[C@@H]([C@@H](CC5=CC(=O)CC[C@]45C)C(=O)O)[C@@H]1CC[C@@]26CCC(=O)O6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.46 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?