Få mere at vide
7Alpha-Acetylthio-17Alpha-ethoxymethyl Testosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7alpha-Acetylthio-17alpha-ethoxymethyl Testosterone |
| CAS | 3070439-36-7 |
| Molekylær formel | C24H36O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Spironolactone EP Impurity I |
| SMIL | O[C@]1(COCC)[C@]([C@@]2([H])CC1)(CC[C@@]([C@]3(CC4)C)([H])[C@@]2([H])[C@@H](CC3=CC4=O)SC(C)=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.61 |