Få mere at vide
7alpha-[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfonyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol (Fulvestrant Sulfone), Mikromol™
Artikelnummer. 18013040
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18013040 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18013040 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3296.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7alpha-[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfonyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol (Fulvestrant Sulfone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fulvestrant 9-Sulfone
CAS 98008-06-1
Analyt- eller komponentnavne Fulvestrant 9-Sulfone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C32 H47 F5 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (7α,17β)-7-[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfonyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, Fulvestrant Imp. B (EP), Fulvestrant Impurity B
InChI formel InChI=1S/C32H47F5O4S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-42(40,41)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,21-22,26-29,38-39H,2-10,13-20H2,1H3/t22-,26-,27+,28+,29-,30+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@H](CCCCCCCCCS(=O)(=O)CCCC(F)(F)C(F)(F)F)Cc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC navn (7R,8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-7-[9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentylsulfonyl)nonyl]-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvægt (g/mol) 622.77
Mængde 25 mg
Formel vægt 622.3115 g/mol