Få mere at vide
(7Alpha,17Beta)-3-Methoxy-7-methyl-estra-1,3,5(10)-trien-17-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (7alpha,17beta)-3-Methoxy-7-methyl-estra-1,3,5(10)-trien-17-ol |
| CAS | 15506-01-1 |
| Molekylær formel | C20H28O2 |
| Mængde | 200 mg |
| Synonym | 3-Methoxy-7alpha-methylestra-1,3,5(10)-trien-17beta-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-12-10-13-11-14(22-3)4-5-15(13)16-8-9-20(2)17(19(12)16)6-7-18(20)21/h4-5,11-12,16-19,21H,6-10H2,1-3H3/t12-,16-,17+,18+,19-,20+/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3[C@H](C)Cc2c1 |
| IUPAC navn | (7R,8R,9S,13S,14S,17S)-3-methoxy-7,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.44 |
| Formel vægt | 300.2089 |