Få mere at vide
7Alpha,12Alpha-Dihydroxy-5Beta-cholestan-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-cholestan-3-one |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O3/c1-16(2)7-6-8-17(3)20-9-10-21-25-22(15-24(30)27(20,21)5)26(4)12-11-19(28)13-18(26)14-23(25)29/h16-18,20-25,29-30H,6-15H2,1-5H3/t17-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vægt | 418.3447 |