Få mere at vide
7ACC1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438886
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
200 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16438886 100 mg
16411476 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16438886 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYD0067
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 7ACC1(DEAC; Coumarin D 1421; D 1421) selectively interfere with lactate fluxes in the lactate-rich tumor microenvironment; inhibits lactate influx but not efflux in tumor cells expressing MCT1 and MCT4 transporters.
7ACC1(DEAC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7ACC1
CAS 50995-74-9
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H15NO4
Mængde 100 mg
Synonym DEAC Coumarin D 1421 D 1421
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (127.57 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC2=CC=C(N(CC)CC)C=C2OC1=O)O
Molekylvægt (g/mol) 261.27
Formel vægt 261.27
Procent renhed 99.96%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death