missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(7a,17b)-17-Hydroxy-7-[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]androst-4-en-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (7a,17b)-17-Hydroxy-7-[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]androst-4-en-3-one |
| CAS | 1334316-47-0 |
| Molekylær formel | C33H51F5O3S |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H51F5O3S/c1-30-17-14-25(39)22-24(30)21-23(29-26-12-13-28(40)31(26,2)18-15-27(29)30)11-8-6-4-3-5-7-9-19-42(41)20-10-16-32(34,35)33(36,37)38/h22-23,26-29,40H,3-21H2,1-2H3/t23-,26+,27+,28+,29+,30+,31+,42?/m1/s1 |
| SMIL | FC(F)(F)C(F)(F)CCCS(CCCCCCCCC[C@H]1[C@]2([H])[C@@](CC[C@]3([C@@]2([H])CC[C@@H]3O)C)([H])[C@@]4(C(C1)=CC(CC4)=O)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 622.82 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?