Få mere at vide
Brady™ 7990 Series termisk overførselsprinterbånd
Artikelnummer. 11588814
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
11588814 Hvid
11558814 Blå
11568814 Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11588814 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 804464
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termooverføringsbånd med god opløsningsmiddel, udtværing og høj varmebestandighed.
Farvebånd med god opløsningsmiddel, udtværing og høj varmebestandighed.
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) BBP11 Labelprinter, BBP12 etiketprinter
Materiale Harpiks
Længde (engelsk) 230 ft.
Bredde (engelsk) 4,3''
Længde (metrisk) 70 m
Bredde (metrisk) 110 mm
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Format Åben kerne bånd
Certificeringer/compliance 2011/65/EU og 2015/863
Alternativt varenummer R7990WT-110X70/O