Beskrivelse
Farvebånd med god opløsningsmiddel, udtværing og høj varmebestandighed.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Til brug med (udstyr) | BBP11 Labelprinter, BBP12 etiketprinter |
| Materiale | Harpiks |
| Længde (engelsk) | 230 ft. |
| Bredde (engelsk) | 4,3'' |
| Længde (metrisk) | 70 m |
| Bredde (metrisk) | 110 mm |
| Diameter (engelsk) | 0,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 12.7 mm |
| Format | Åben kerne bånd |
| Vis mere |