Få mere at vide
Brady™ 7950 Series termotransferprinterbånd
Farve:
Blå
Rød
Sort
Dimensioner (L x B):
300 mx 60 mm
70 m x 85 mm
70 mx 110 mm
70 mx 35 mm
70 mx 65 mm
Diameter (metrisk):
12,7 mm ID
12,7 mm inderdiameter
25,4 mm ID
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
7950 Series termotransferprinterbånd
- Skarp udskriftskvalitet
- Blækblæksiden udad
- Voks/harpiksbåndsformulering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Termisk overførselsprinterbånd |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 200MVP, Brady 300MVP, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, PR200Plus, BradyPrinter 300PR+, BradyPrinter PR Plus 600 |
| Længde (metrisk) | 300 m |
| Bredde (metrisk) | 60 mm |
| Diameter (metrisk) | 25,4 mm ID |
| Dimensioner (L x B) | 300 mx 60 mm |
| Oversigt | Sort 7950 Series termisk overførselsprinterbånd |
| Printbare sider | Blæksiden udad |
| Mængde | 1 rulle |
| Vis mere |