Få mere at vide
Brady™ 7950 Series termotransferprinterbånd
Artikelnummer. 11568714
Farve:
Blå
Rød
Sort
Dimensioner (L x B):
300 mx 60 mm
70 m x 85 mm
70 mx 110 mm
70 mx 35 mm
70 mx 65 mm
Diameter (metrisk):
12,7 mm ID
12,7 mm inderdiameter
25,4 mm ID
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11568714
Brand: Brady™ 236006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver stærk miljøresistens mod udtværing og kemikalier.
7950 Series termotransferprinterbånd
  • Skarp udskriftskvalitet
  • Blækblæksiden udad
  • Voks/harpiksbåndsformulering
Tekniske data
Produkttype Termisk overførselsprinterbånd
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 200MVP, Brady 300MVP, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, PR200Plus, BradyPrinter 300PR+, BradyPrinter PR Plus 600
Længde (metrisk) 300 m
Bredde (metrisk) 60 mm
Diameter (metrisk) 25,4 mm ID
Dimensioner (L x B) 300 mx 60 mm
Oversigt Sort 7950 Series termisk overførselsprinterbånd
Printbare sider Blæksiden udad
Mængde 1 rulle
Alternativt varenummer R7950-60X300/O