Få mere at vide
Brady™ 7950 Series termotransferprinterbånd
Farve:
Blå
Rød
Sort
Dimensioner (L x B):
300 mx 60 mm
70 m x 85 mm
70 mx 110 mm
70 mx 35 mm
70 mx 65 mm
Diameter (metrisk):
12,7 mm ID
12,7 mm inderdiameter
25,4 mm ID
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
7950 Series termotransferprinterbånd
- Voks/harpiks formulering
- Blæk med blæksiden ud
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Termisk overførselsprinterbånd |
| Farve | Sort |
| Længde (metrisk) | 70 m |
| Diameter (metrisk) | 12,7 mm ID |
| Dimensioner (L x B) | 70 m x 85 mm |
| Oversigt | Sort 7950 Series termisk overførselsprinterbånd |
| Printbare sider | Blæksiden udad |
| Alternativt varenummer | R7950-85X70/O |