Beskrivelse
7950 Series termotransferprinterbånd
- Voks/harpiks formulering
- Blæk med blæksiden ud
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Termisk overførselsprinterbånd |
| Farve | Sort |
| Længde (metrisk) | 70 m |
| Diameter (metrisk) | 12,7 mm ID |
| Dimensioner (L x B) | 70 mx 65 mm |
| Oversigt | Sort 7950 Series termisk overførselsprinterbånd |
| Printbare sider | Blæksiden udad |
| Alternativt varenummer | R7950-65X70/O |