Få mere at vide
Brady™ 7950 Series Thermal Transfer 12,7 mm kerneprinterbånd, 110 mm bredde
Shop alle Brady produkterDescrizione
Stærk miljøbestandighed mod udtværing og kemikalier.
- Pålidelig udskriftskvalitet med skarpe kanter maksimerer stregkodelæsbarheden
Specifica
Specifica
| Farve | Grøn |
| Til brug med (udstyr) | BBP11 Labelprinter, BBP12 etiketprinter, THT 76 mm Core Printer |
| Materiale | Voks, harpiks |
| Længde (engelsk) | 230 ft. |
| Bredde (engelsk) | 4,3'' |
| Længde (metrisk) | 70 m |
| Bredde (metrisk) | 110 mm |
| Diameter (engelsk) | 0,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 12.7 mm |
| Format | Åben kerne bånd |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?