Få mere at vide
Applied Biosystems™ 7900HT TaqMan™ Low Density Array Instrument Verification RNase P Kit
Artikelnummer. 10005414 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10005414 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10005414 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4351468
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Bruges til at validere ydeevnen af Applied Biosystems™ 7900HT Fast Real-Time PCR-systemer med TaqMan™ Low Density Array Block Upgrade.
7900HT TaqMan™ Low Density Array Instrument Verification RNase P kit indeholder en tom TaqMan™ Low Density Array og 8 hætteglas med RNase P-detektionsreagenser til at detektere og kvantificere genomiske kopier af det humane RNase P-gen, et enkelt-kopi-gen, der koder for RNA-delen af RNase P-enzymet. Hvert hætteglas indeholder færdigblandede reagenser (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P primere og FAM™ farvestofmærket –probe) og skabelon. 7900HT TaqMan™ Low Density Array Instrument Verification RNase P kit skal demonstrere evnen til at skelne mellem 5.000 og 10.000 genomiske ækvivalenter med et 99,7 % konfidensniveau for en efterfølgende prøvekørsel i en enkelt brønd. For at sikre præcise resultater, Applied Biosystems™ anbefaler, at dit instruments ydeevne verificeres hver sjette måned.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder en tom TaqMan™ Low Density Array og 8 hætteglas med RNase P-detektionsreagenser.
Til brug med (udstyr) 7900HT system
Produkttype Spektralkalibreringssæt
Til brug med (applikation) Realtids PCR (qPCR)
Oversigt Fluorescerende detektion
Mængde 1 sæt
Kalibreringstype Instrumentverifikationsplade, RNase P-kalibrering