Få mere at vide
Applied Biosystems™ 7900HT TaqMan™ Array opgradering
Artikelnummer. 15883354 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15883354 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15883354 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4329012
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
7900HT TaqMan™ Array Upgrade giver dig mulighed for at køre TaqMan™ Arrays– et mikrofluidkort– på din Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System.
Denne opgradering giver dig adgang til et effektivt, brugervenligt værktøj, der eliminerer arbejdskrævende pipetteringstrin og muliggør genekspressionsresultater med høj gennemstrømning ved hjælp af guldstandarden 5' nuklease TaqMan™ Assay teknologi.
• Bekvemmelighed– indeholder alt hvad du behøver for at køre 7900HT TaqMan™ Array på dit 7900HT-system
• Succes– højtuddannede serviceteknikere vil installere og teste din 7900HT TaqMan™ Array Upgrade for at få dig hurtigt i gang
• Høj gennemstrømning– giver adgang til 384-brønds format uden væskehåndteringsrobotik. Denne
opgradering til dit 7900HT-system giver alt, hvad du behøver for at køre TaqMan™ Array.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Blokformat Udskiftelig
Format 384-brønds mikrofluidkort
Indhold og opbevaring Dette sæt indeholder en termisk cyklusblok, en mikrofluidisk kortforsegler, centrifugespande med adaptere og et kemiinstallationssæt.
Reaktionshastighed Hurtig
Produktlinje TaqMan
Produkttype Array opgradering
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Mængde 1 sæt