Få mere at vide
Ansell Edmont™ 76-501 serie blå FiberTuf™ Letvægtshandsker
Artikelnummer. 12696991 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12696991 10 12 par
12607001 7 12 par
12617001 8 12 par
12627001 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12696991 Leverandør Ansell Edmont™ Leverandørnr. 76501100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Designet til optimale resultater i tørre applikationer, der kræver let mekanisk beskyttelse, komfort og godt greb.
  • Aromatisk polyesterfiberkonstruktion
  • Til håndtering, emballering, lette monteringsapplikationer
  • Syntetisk fiber liner
  • Strikket konstruktion
  • PVC belægning
  • Prikket på håndfladen
  • Strik manchet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå PVC
Certificeringer/compliance Standard KATEGORI II EN 388 : 214X
Manchet materiale PVC
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industri
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Delvist tekstureret
Latex fri Ja
Materiale Syntetisk fiber
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Letvægtshandsker
Størrelse 10
Sterilitet Ikke-steril
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Polyesterbomuld
Palm Type Prikket-håndflade
Mængde 12 par
Serie 76-501