Få mere at vide
Ansell Edmont™ 76-501 serie blå FiberTuf™ Letvægtshandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Aromatisk polyesterfiberkonstruktion
- Til håndtering, emballering, lette monteringsapplikationer
- Syntetisk fiber liner
- Strikket konstruktion
- PVC belægning
- Prikket på håndfladen
- Strik manchet
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | PVC |
| Certificeringer/compliance | Standard KATEGORI II EN 388 : 214X |
| Manchet materiale | PVC |
| Accelerator gratis | Yes |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Blå |
| Engangs | Reusable |
| Udvendig finish | Partially Textured |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Synthetic fiber |
| Vis mere |