Få mere at vide
Ansell™ 76-301 Series Tiger Paw™ PVC Light Weight Gloves
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Made from polyester plated with cotton
- Knitted construction
- Polyester cotton liner
- Dotted on palm side finish
- Knitwrist cuff
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | PVC |
| Certificeringer/compliance | Standard KATEGORI II EN 388 : 214X |
| Manchet materiale | PVC |
| Farve | Neutral, Blå |
| Produkttype | Letvægtshandsker |
| Størrelse | 7 |
| Handske manchet stil | Strikke |
| Foring | Polyester Bomuld |
| Palm Type | Prikket-håndflade |
| Mængde | 12 par |
| Vis mere |