Få mere at vide
Ansell™ 76-301 Series Tiger Paw™ PVC Light Weight Gloves
Artikelnummer. 12616991 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12616991
Brand: Ansell™ 76301100
Made from polyester plated with cotton, Tiger Paw™ offers many features and benefits at an economical price. This heavier construction ensures a more robust glove for heavier applications.
  • Made from polyester plated with cotton
  • Knitted construction
  • Polyester cotton liner
  • Dotted on palm side finish
  • Knitwrist cuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå PVC
Certificeringer/compliance Standard KATEGORI II EN 388 : 214X
Manchet materiale PVC
Farve Neutral, Blå
Produkttype Letvægtshandsker
Størrelse 10
Handske manchet stil Strikke
Foring Polyester Bomuld
Palm Type Prikket-håndflade
Mængde 12 par
Serie 76-301