Få mere at vide
SHOWA™ 7502PF biologisk nedbrydelige nitrilhandsker
Beskrivelse
- Eco Best Technology™ (EBT) opnåede 82% biologisk nedbrydning på 386 dage
- Acceleratorfri formulering beskytter følsom hud
- Latexfri
- Lav-modul-formulering for at forbedre pasformen og reducere håndtræthed
- Silikonefri, Ambidextrous, Ikke-steril
- 21 CFR/FDA-kompatibel for direkte fødevarekontakt
- Ideel til laboratorie-, fødevare-, landbrugs- og rengøringsopgaver
- Rullet manchet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D5511, ASTM D5526 |
| Kemoterapeutisk vurderet | Nej |
| Accelerator gratis | Yes |
| Applikationer | Industri, Laboratorie |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Finger Thickness (English) | 4 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.10 mm |
| Vis mere |