Få mere at vide
SHOWA™ 7502PF biologisk nedbrydelige nitrilhandsker
Artikelnummer. 16485434
Størrelse:
2X-stor
Lille
Medium
Større
X-Large
X-Small
Artikelnummer. 16485434
Brand: SHOWA™ 7502PF10XL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pulverfri nitrilhandsker er biologisk nedbrydelige med Eco Best Technology (EBT) og har en anden hudfornemmelse for at reducere håndtræthed.
  • Eco Best Technology™ (EBT) opnåede 82% biologisk nedbrydning på 386 dage
  • Acceleratorfri formulering beskytter følsom hud
  • Latexfri
  • Lav-modul-formulering for at forbedre pasformen og reducere håndtræthed
  • Silikonefri, Ambidextrous, Ikke-steril
  • 21 CFR/FDA-kompatibel for direkte fødevarekontakt
  • Ideel til laboratorie-, fødevare-, landbrugs- og rengøringsopgaver
  • Rullet manchet
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D5511, ASTM D5526
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Applikationer Industri, Laboratorie
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Fingertykkelse (engelsk) 4 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.10 mm
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 2,5 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.06 mm
Størrelse X-Large
Tykkelse (engelsk) 2,5 mio
Tykkelse (metrisk) 0.06 mm
Model- 7502PFXL
Serie 7502PF
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 24.13 cm