Beskrivelse
Kræver
Kompatible patroner og/eller filtre. Imødekommer 3M 7093 og Series 2000 filtre og Series 6000 patroner.
- Holdbar, genanvendelig og varmebestandig maske er lavet af avanceret silikonemateriale.
- Unikt justeringsdesign hjælper med at reducere spændinger og trykpunkter i ansigtet.
- Cool Flow™ udåndingsventilen åbner lettere, sænker udåndingsmodstanden, reducerer varme- og fugtopbygning.
- Let justeret, dual-mode hovedsele giver mulighed for at bære i traditionel eller drop-down tilstand.
- Ideelt valg til svejseapplikationer.
- Farvekodede størrelser for nem identifikation.
- 3M Katalog # 7501, 3M Katalog # 7502, 3M Katalog # 7503
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer (NIOSH) | NIOSH 42 CFR del 84 |
| Tilslutningstype | Bajonet |
| Farve | Blå |
| Materiale | Silikone |
| Produkttype | Halvmaske respirator |
| Størrelse | Lille |
| Ansigtsstykke materiale | Silikone |
| Til brug med (applikation) | Montering, rengøring, slibning, maskindrift, maling, sanering, svejsning |
| Til brug med (udstyr) | Patron 6000-serien, filter 2000, 2200, 7000 eller 5000-serien, eller dobbelt luftledningssystem |
| Model- | 7501 |
| Vis mere |