Få mere at vide
3M™ 7500 Series Genanvendelige Halv Facepiece Genanvendelige Åndedrætsværn
Artikelnummer. 10769155 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
7501
7503
Størrelse:
Lille
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Størrelse Pakningsstørrelse
10769155 7503 Større Hver
11793373 7501 Lille Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disse sikkerhedsprodukter skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt. Misbrug kan resultere i sygdom eller død.
Artikelnummer. 10769155 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000104178
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    556.00 DKK
    306.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 249.48 DKK
    44% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Disse sikkerhedsprodukter skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt. Misbrug kan resultere i sygdom eller død.
Kræver
Kompatible patroner og/eller filtre. Imødekommer 3M 7093 og Series 2000 filtre og Series 6000 patroner.
Halvmaske åndedrætsværn med øget komfort og synlighed bruger et bajonetfastgørelsessystem til dobbelte letvægtsfiltre for at beskytte mod gasser, dampe og partikler.
  • Holdbar, genanvendelig og varmebestandig maske er lavet af avanceret silikonemateriale.
  • Unikt justeringsdesign hjælper med at reducere spændinger og trykpunkter i ansigtet.
  • Cool Flow™ udåndingsventilen åbner lettere, sænker udåndingsmodstanden, reducerer varme- og fugtopbygning.
  • Let justeret, dual-mode hovedsele giver mulighed for at bære i traditionel eller drop-down tilstand.
  • Ideelt valg til svejseapplikationer.
  • Farvekodede størrelser for nem identifikation.
  • 3M Katalog # 7501, 3M Katalog # 7502, 3M Katalog # 7503
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance NIOSH 42 CFR del 84
Certificeringer (NIOSH) NIOSH 42 CFR del 84
Tilslutningstype Bajonet
Farve Blå
Materiale Silikone
Produkttype Halvmaske respirator
Størrelse Større
Ansigtsstykke materiale Silikone
Til brug med (applikation) Montering, rengøring, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, slibning, maskindrift, maling, sanering, slibning, svejsning
Til brug med (udstyr) Patron 6000-serien, filter 2000, 2200, 7000 eller 5000-serien, eller dobbelt luftledningssystem
Model- 7503
Ophængstype 4-punkt