Få mere at vide
Applied Biosystems™ 7500 Hurtig realtids PCR-systemer Spektral Kalibreringskit II
Artikelnummer. 18865799 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
18865799 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 18865799 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4362201
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Let at bruge, forudinstallerede, 96-brønne optiske reaktionsplader muliggør hurtig og nem kalibrering af 7500 Fast Real-Time PCR System.
Dette brugervenlige kit fastlægger de rene farvespektre og multikomponentværdier for Cy3™, Cy5™, og Texas-farvestoffer Red™ på 7500 Fast Real-Time PCR System. Applied Biosystems™ 7500 Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit II indeholder tre optiske 96-brønds hurtig termocyklingsplader, forudindlæst og forseglet med Cy3™, Cy5™, og Texas Red™ fluorescerende farvestofstandarder. Brug din tid på forskning, ikke instrumentkalibrering: Dette sættes brugervenlige, forudindlæste, 96-brønde optiske reaktionsplader muliggør hurtig og nem kalibrering af 7500 Fast Real-Time PCR System. Indsæt reaktionspladerne under systeminstallationen, og systemet indsamler farvestandardens spektrale information. Systemets applikationsalgoritme bruger derefter kalibreringsinformationen til at sikre nøjagtig dataanalyse.
Kit II
  • 96-brønds optiske reaktionsplader forudindlæst med Cy3™, Cy5™, og Texas-farvestoffer Red™ muliggør hurtig og nem kalibrering af 7500 Fast Real-Time PCR System
  • Det brugervenlige, forudindlæste spektralkalibreringssæt muliggør nøjagtig adskillelse af de enkelte farvestoffer i en reaktionsblanding, når alle farvestoffer exciteres samtidig
Sæt l
  • 96-brønd optiske reaktionsplader forudindlæst med farvestoffer (FAM™/SYBR™ Green I, VIC™/JOE™, ) NED™/TAMRA™/ROX™ muliggør hurtig og nem kalibrering af 7500 Fast Real-Time PCR System
  • Det brugervenlige, forudindlæste spektralkalibreringssæt muliggør nøjagtig adskillelse af de enkelte farvestoffer i en reaktionsblanding, når alle farvestoffer exciteres samtidig
  • Inkluderer Passive Reference I farvestandarden, der kræves for signalnormalisering i alle realtids- og endepunktsreaktioner
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Ordreinfo
Udløbsdato: 12 måneder fra leveringsdatoen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder tre optiske 96-brønds hurtige termocykliske plader, forudindlæst og forseglet, som indeholder Cy3™ Texas Red™ - og Cy5™ fluorescerende farvestofstandarder.
Opbevar ved -15 til -25 °C. Beskyt mod lys.
Udløbsdato: 12 måneder fra leveringsdatoen
Kalibreret farvestof Cy™3, Cy™5, Texas Red™
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System
Detektionsmetode fluorescens
Produkttype Spektralkalibreringssæt
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 1 sæt
Kalibreringstype Spektral kalibrering
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.