Få mere at vide
75 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals and sulfur reported, VHG™
Mængde:
500 mL
0.5 gal
3.78 L
Pakningsstørrelse:
0.5 GAL
Beskrivelse
75 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals and sulfur reported
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 75 cSt Mineral Oil Blank |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnavne | 75 cSt Mineral Oil Blank |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| IUPAC navn | 75 cSt Mineral Oil Blank |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 75 cSt Mineral Oil |
| Mængde | 0.5 gal |