missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
75 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals reported, VHG™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
500 mL
1 gal
missing translation for 'unitSize'
1 GAL
Descripción
75 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals reported
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | 75 cSt Mineral Oil Blank |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnavne | 75 cSt Mineral Oil Blank |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| IUPAC navn | 75 cSt Mineral Oil Blank |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 75 cSt Hydrocarbon Oil |
| Mængde | 1 gal |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido