Få mere at vide
75 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals reported, VHG™
Mængde:
500 mL
1 gal
Pakningsstørrelse:
1 GAL
Beskrivelse
75 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals reported
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 75 cSt Mineral Oil Blank |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnavne | 75 cSt Mineral Oil Blank |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| IUPAC navn | 75 cSt Mineral Oil Blank |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 75 cSt Hydrocarbon Oil |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 75 cSt Mineral Oil Blank
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: white mineral oil