Få mere at vide
MedChemExpress 740 Y-P
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.0% |
| CAS | 1236188-16-1 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Molekylvægt (g/mol) | 3270.7 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 25 mg/mL (7.64 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (0.61 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | 740YPDGFR∣ PDGFR 740Y-P |