Få mere at vide
R&D Systems™ 740 Y-P
Artikelnummer. 18776376
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18776376 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18776376 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 1983/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3445.99 DKK
    3106.95 DKK / 1mg
    Spare 339.04 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
A Tocris product, part of R&D Systems. Cell-permeable PI 3-kinase activator
740 Y-P is a cell-permeable phosphopeptide activator of PI 3-kinase. Binds with high affinity to p85 subunit of the enzyme. Displays mitogenic activity in C2 muscle cells and promotes survival of rat cerebellar granule neurons in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Tocris